Learn More
3,4-Diclorobencilo isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778193
66.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19752-09-1
C8H5Cl2NO
202.04
MFCD00673063
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
2733368
1,2-dicloro-4-(isocianatometilo)benceno
C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19752-09-1
C8H5Cl2NO
202.04
MFCD00673063
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
2733368
1,2-dicloro-4-(isocianatometilo)benceno
C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3750g/mL
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5656 to 1.5676
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.375
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido ligeramente viscoso