Learn More
Cloruro de 3,4-diclorobencilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10107513
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
102-47-6
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000906
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
7609
1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
102-47-6
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000906
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
7609
1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzyl chloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 122°C to 124°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2Cl
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 300
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.47
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.