Learn More
3,4-Diclorobencenotiol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228584
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
5858-17-3
C6H4Cl2S
179.06
MFCD00004840
HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
79964
3,4-diclorobencenotiol
C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
5858-17-3
C6H4Cl2S
179.06
MFCD00004840
HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
79964
3,4-diclorobencenotiol
C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzenethiol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 119.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3SH
Índice de refracción 1.625
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.