Learn More
3,4-Dichloroanisole, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 264190250
Detalles adicionales : CAS : 36404-30-5 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432631
  • 106.50€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
36404-30-5
177.024
VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
37438
COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
C7H6Cl2O
MFCD00070785
3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy
1,2-dichloro-4-methoxybenzene
Especificaciones
3, 4-Dichloroanisole
Glass bottle
Yellow
99+%
99.0
99+%
Cl2C6H3OCH3
3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy
COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
177.024
177.03
≥99.0%
Authentic
1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
25g
36404-30-5
100.0
C7H6Cl2O
MFCD00070785
VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
1,2-dichloro-4-methoxybenzene
37438
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3,4-Dichloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos