missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dibromotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021138
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
60956-23-2
C7H6Br2
249.933
MFCD00079744
LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibromotoluene, benzene, 1,2-dibromo-4-methyl, 3,4 dibromo toluene, benzene,1,2-dibromo-4-methyl, 3,4-dibromtoluol, 3,4 dibromotoluene, pubchem3930, acmc-1b64t, ksc493e6j
34679
1,2-Dibromo-4-metilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
60956-23-2
C7H6Br2
249.933
MFCD00079744
LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibromotoluene, benzene, 1,2-dibromo-4-methyl, 3,4 dibromo toluene, benzene,1,2-dibromo-4-methyl, 3,4-dibromtoluol, 3,4 dibromotoluene, pubchem3930, acmc-1b64t, ksc493e6j
34679
1,2-Dibromo-4-metilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br

It can be used in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se puede utilizar en síntesis orgánica.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dibromotoluene
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.85
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Índice de refracción 1.6
Cantidad 5 g
Beilstein 1931706
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'