Learn More
3,4-dibenciloxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778146
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
5447-02-9
C21H18O3
318.36
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
79526
5447-02-9
C21H18O3
318.36
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
79526
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 92°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2C6H3CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo