Learn More
3,4-dibenciloxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 88°C to 92°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (C6H5CH2O)2C6H3CHO |
Cantidad | 5 g |
Afficher plus |