Learn More
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 112640250
Detalles adicionales : Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005963
  • 83.40€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5447-02-9
318.37
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
79526
C21H18O3
MFCD00004776
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
Especificaciones
3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
Glass bottle
88°C to 92°C
5447-02-9
100.0
C21H18O3
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
79526
Powder
Authentic
White to Yellow
25g
98.5
99%
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
318.37
318.36
≥98.5%
Videos
SDS Documentación