Learn More
3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 97.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| IUPAC Name | 3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Formula Weight | 309.8 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?