Learn More
3-(4-clorofenil)-1-metil-1H-pirazol-5-amina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10432393
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
126417-82-1
C10H10ClN3
207.661
MFCD00084872
ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
2735304
5-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazol-3-amine
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
126417-82-1
C10H10ClN3
207.661
MFCD00084872
ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
2735304
5-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazol-3-amine
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 10 g