Learn More
3-(4-clorofenoxi)pentano-2,4-diona, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione |
Fórmula lineal | ClC6H4OCHC(O)CH32 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.66 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |
Cantidad | 1 g |