missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[(4-Clorobencil)tio]-1H-1,2,4-triazol, Alfa Aesar™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1H-1,2,4-triazole |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.7 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'