Learn More
Ácido 3-(4-cloro-3-fluorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032654
50.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
881189-65-7
C9H8ClFO2
202.609
MFCD04116058
GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
4680108
ácido 3-(4-cloro-3-fluorofenil)propanoico
C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
881189-65-7
C9H8ClFO2
202.609
MFCD04116058
GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
4680108
ácido 3-(4-cloro-3-fluorofenil)propanoico
C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 96%