Learn More
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 399450050
Detalles adicionales : CAS : 1643-30-7 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011314
  • 68.31€ / 5 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
1643-30-7
229.073
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
2735609
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
C9H9BrO2
MFCD01310793
3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
ácido 3-(4-bromofenil)propanoico
Especificaciones
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Frasco de vidrio
134°C to 138°C
1643-30-7
100.0
C9H9BrO2
MFCD01310793
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-(4-bromofenil)propanoico
2735609
Polvo cristalino
Authentic
Beige o blanco a amarillo
5g
96.0
97%
BrC6H4(CH2)2COOH
3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
229.073
229.1
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos