Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64542.MD
Detalles adicionales : CAS : 1028647-93-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491809
  • 22.10€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1028647-93-9
398.303
JEYLGFCAZBGCMC-UHFFFAOYSA-N
51358293
C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)Br)C5=CC=CC=C52
C24H16BrN
MFCD14582939
3-4-bromophenyl-9-phenyl-9h-carbazole, 3-4-bromophenyl-9-phenylcarbazole, 3-4-bromophenyl-n-phenylcarbazole, 3-4-bromophenyl-9-phenyl9h-carbazole, pubchem23233, 3-4-bromophenyl-9-phenyl-carbazole, 3-4-bromo-phenyl-9-phenyl-9h-carbazole
3-(4-bromophenyl)-9-phenylcarbazole
Especificaciones
3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole
1028647-93-9
MFCD14582939
3-4-bromophenyl-9-phenyl-9h-carbazole, 3-4-bromophenyl-9-phenylcarbazole, 3-4-bromophenyl-n-phenylcarbazole, 3-4-bromophenyl-9-phenyl9h-carbazole, pubchem23233, 3-4-bromophenyl-9-phenyl-carbazole, 3-4-bromo-phenyl-9-phenyl-9h-carbazole
C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)Br)C5=CC=CC=C52
398.303
398.3
98%
250mg
C24H16BrN
19325695
JEYLGFCAZBGCMC-UHFFFAOYSA-N
3-(4-bromophenyl)-9-phenylcarbazole
51358293
Solid
Videos
SDS Documentos