Learn More
3-(4-Bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110363
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
118183-92-9
C9H7BrN2O
239.072
MFCD00487341
YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
823560
3-(4-bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
118183-92-9
C9H7BrN2O
239.072
MFCD00487341
YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
823560
3-(4-bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%