Learn More
3-(4-Bromofenil)-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15497618
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
25574-11-2
C9H11BrO
215.09
MFCD09028724
WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
10560614
3-(4-bromofenil)propan-1-ol
C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
25574-11-2
C9H11BrO
215.09
MFCD09028724
WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
10560614
3-(4-bromofenil)propan-1-ol
C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)3OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido