Learn More
3-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetilpropilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522473
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
76579-64-1
C11H16BrNO
258.159
MFCD03718813
CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
2183674
3-(4-bromofenoxi)-N,N-dimetilpropan-1-amina
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
76579-64-1
C11H16BrNO
258.159
MFCD03718813
CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
2183674
3-(4-bromofenoxi)-N,N-dimetilpropan-1-amina
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.16
Porcentaje de pureza 97%