Learn More
3-(4-Bromofenoxi)-6-metilpiridazina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699074
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
368869-96-9
C11H9BrN2O
265.11
MFCD03086135
LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
2776522
3-(4-bromofenoxi)-6-metilpiridazina
CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
368869-96-9
C11H9BrN2O
265.11
MFCD03086135
LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
2776522
3-(4-bromofenoxi)-6-metilpiridazina
CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza 95%