Learn More
3,4,6-Tri-O-terc-butildimetilsilil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7040495
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
79999-47-6
C24H52O4Si3
488.931
MFCD00171721
FMXIGEXRLSNRMR-NJYVYQBISA-N
tri-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-t-butyl-dimethylsilyl-d-glucal, 3-o,4-o,6-o-tris tert-butyldimethylsilyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3r,4r-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl bis oxy bis tert-butyldimethylsilane, tert-butyl 2r,3r,4r-4-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl oxy dimethylsilane
10648718
[(2R,3R,4R)-3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metoxi-terc-butil-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
79999-47-6
C24H52O4Si3
488.931
MFCD00171721
FMXIGEXRLSNRMR-NJYVYQBISA-N
tri-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-t-butyl-dimethylsilyl-d-glucal, 3-o,4-o,6-o-tris tert-butyldimethylsilyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3r,4r-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl bis oxy bis tert-butyldimethylsilane, tert-butyl 2r,3r,4r-4-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl oxy dimethylsilane
10648718
[(2R,3R,4R)-3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metoxi-terc-butil-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire, al agua y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal
Densidad 0.928
Punto de ebullición 210°C (1.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Rotación óptica −30° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.92
Porcentaje de pureza 97%