Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779791
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
951-82-6
C11H14O5
226.23
MFCD00004336
DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
70372
Ácido 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
951-82-6
C11H14O5
226.23
MFCD00004336
DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
70372
Ácido 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 120.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 492
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.