Learn More
3,4,5-Trimetoxibencilamina, 96 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 351170250
Detalles adicionales : CAS : 18638-99-8 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038831
  • 164.00€ / 25 g
Envío estimado: 17-09-2021
18638-99-8
197.24
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
87736
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
C10H15NO3
MFCD00017150
3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
(3,4,5-trimetoxifenil)metanamina
Especificaciones
3, 4, 5-Trimethoxybenzylamine
>110°C
Frasco de vidrio
1.155
25g
18638-99-8
100.0
C10H15NO3
MFCD00017150
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
(3,4,5-trimetoxifenil)metanamina
87736
Líquido
1.1550g/mL
Authentic
1.5455 to 1.5485
De incoloro a amarillo
96%
95.0
95% min. (GC)
(CH3O)3C6H2CH2NH2
3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
197.24
197.24
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados