Learn More
Bromuro de 3,4,5-trifluorofenilmagensio, solución de 0,3 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10028239
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trifluorophenylmagnesium bromide
CAS 156006-28-9, 109-99-9
Color Negro a Marrón
% mín. CAS 6.03, 91.55
% máx. CAS 8.45, 93.97
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C6H2BrF3Mg
Fórmula lineal F3C6H2MgBr
Número MDL MFCD01311471
Temperatura de inflamación −17°C
Sinónimo 3,4,5-trifluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4,5-trifluorophenyl magnesium, rhosogqlmwafjm-uhfffaoysa-m, 3,4,5-trifluorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3,4,5-trifluorophenyl, 3 4 5-trifluorophenylmagnesium bromide, 3,4,5-trifluorophenylmagnesium bromide solution, 0.3 m in thf, 3,4,5-trifluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4,5-trifluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI FAANOBAJWDSCGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].FC1=C[C-]=CC(F)=C1F
Nombre IUPAC magnesio;1,2,3-trifluorobenceno-5-uro;bromuro
Peso molecular (g/mol) 235.29
PubChem CID 2778259
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 to 0.35M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.975
Densidad 0.9750g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trifluorophenylmagnesium bromide, 0.3M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.