Learn More
Cloruro de 3,4,5-trifluorobenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047422
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
177787-26-7
C7H2ClF3O
194.537
MFCD00083526
YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
2777023
cloruro de 3,4,5-trifluorobenzoílo
C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
177787-26-7
C7H2ClF3O
194.537
MFCD00083526
YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
2777023
cloruro de 3,4,5-trifluorobenzoílo
C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Índice de refracción 1.4898
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..