missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,5-Trifluoroanisol, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3,4,5-trifluoroanisol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
El 3,4,5-trifluoroanisol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trifluoroanisole |
Punto de fusión | ∼20°C |
Punto de ebullición | 39°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 52°C (126°F) |
Índice de refracción | 1.449 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3271 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'