missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2690164
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
210907-84-9
C12H18BNO2
219.09
MFCD03453668
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
2734655
3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
210907-84-9
C12H18BNO2
219.09
MFCD03453668
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
2734655
3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 94.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'