Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64553.06
Detalles adicionales : CAS : 78573-45-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451829
  • 294.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
78573-45-2
204.192
QWXKQVIMGVVIBX-UHFFFAOYSA-N
18755618
3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
C10H11F3O
MFCD08706408
3-3-trifluoromethyl phenyl propan-1-ol, 3-3-trifluoromethyl phenyl propan-1-ol, 3-3'-trifluoromethyl phenyl propanol, 3-3-trifluoromethyl phenyl-1-propanol, 3-trifluoromethyl benzenepropanol, 3-3-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-ol, 3-3'-trifluoromethylphenyl propanol, benzenepropanol, 3-trifluoromethyl, pubchem13744, benzenepropanol,3-trifluoromethyl
CHEBI:48528
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCCO
Especificación
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
68°C to 71°C (0.4mmHg)
5g
C10H11F3O
3-3-trifluoromethyl phenyl propan-1-ol, 3-3-trifluoromethyl phenyl propan-1-ol, 3-3'-trifluoromethyl phenyl propanol, 3-3-trifluoromethyl phenyl-1-propanol, 3-trifluoromethyl benzenepropanol, 3-3-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-ol, 3-3'-trifluoromethylphenyl propanol, benzenepropanol, 3-trifluoromethyl, pubchem13744, benzenepropanol,3-trifluoromethyl
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCCO
204.192
CHEBI:48528
Liquid
1.10g/mL
Colorless
78573-45-2
MFCD08706408
QWXKQVIMGVVIBX-UHFFFAOYSA-N
3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
18755618
204.19
98%