Learn More
Ácido 3,3'-tiodipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3,3′-tiodipropiónico se utiliza como antioxidante para las grasas y otros alimentos.
Solubilidad
soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
el ácido 3,3′-tiodipropiónico se utiliza como antioxidante para las grasas y otros alimentos.
Solubilidad
soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3'-Thiodipropionic acid |
Punto de fusión | 127°C to 134°C |
Fórmula lineal | S(CH2CH2CO2H)2 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1210299 |
Índice Merck | 14,9332 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |