Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Pyridyl)-D-alanine, 95%
38.30€ - 456.00€
CAS 70702-47-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00079673
InChI Key DFZVZEMNPGABKO-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo 3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
PubChem CID 1268144
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15449658 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63132.MD
250mg 38.30€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
15429658 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63132.03
1g 114.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
15439658 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63132.06
5g 456.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
70702-47-5
166.18
DFZVZEMNPGABKO-SSDOTTSWSA-N
1268144
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
C8H10N2O2
MFCD00079673
3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
(2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
Especificaciones
3-(3-Pyridyl)-D-alanine
C8H10N2O2
4351584
DFZVZEMNPGABKO-SSDOTTSWSA-N
(2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
1268144
Powder
White
70702-47-5
MFCD00079673
3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
166.18
166.18
95%
250mg