Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Pentamethylene glutarimide, ≥98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64902.06
Detalles adicionales : CAS : 1130-32-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452309
  • 114.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1130-32-1
181.235
FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
14324
C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
C10H15NO2
MFCD00023872
3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Especificaciones
5g
168°C to 170°C
C10H15NO2
383782
FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
14324
Solid
3,3-Pentamethylene glutarimide
1130-32-1
MFCD00023872
3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
181.235
181.23
≥98%
Videos
SDS Documentos