Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Oxycyclohexyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63476.03
Detalles adicionales : CAS : 935758-78-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490189
  • 313.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
935758-78-4
3-(3-Indolyl)cyclohexanone
Especificaciones
3-(3-Oxycyclohexyl)indole
935758-78-4
3-(3-Indolyl)cyclohexanone
Solid
1g
7639563
213.28
95%
Videos
SDS Documentos