Learn More
[3-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC49509DA
Detalles adicionales : CAS : 916766-84-2 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021054
  • 117.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
916766-84-2
190.202
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
24229498
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
C10H10N2O2
MFCD09817471
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
[3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol
Especificaciones
[3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
1g
96.5
97%
MFCD09817471
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
[3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol
24229498
97%
Frasco de vidrio ámbar
916766-84-2
100.0
C10H10N2O2
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
190.202
190.2
Videos
SDS Documentos