Learn More
[3-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541101
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
916766-84-2
C10H10N2O2
190.202
MFCD09817471
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
24229498
[3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
916766-84-2
C10H10N2O2
190.202
MFCD09817471
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
24229498
[3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Nombre del producto químico o material [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%