Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 458110250
Detalles adicionales : CAS : 10516-71-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442212
  • 128.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
16-12-2020
10516-71-9
180.21
3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
ácido 3-(3-metoxifenil)propanoico
C10H12O3
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
66336
COC1=CC=CC(=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
43.0°C to 46.5°C
10516-71-9
C10H12O3
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-(3-metoxifenil)propanoico
66336
99%
Authentic
25g
98.5% min. (HPLC)
3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
COC1=CC=CC(=C1)CCC(=O)O
180.21
180.21