Learn More
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
Punto de fusión | 43.0°C to 46.5°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.21 |
Porcentaje de pureza | 99% |