Learn More
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC
Product Code. 30393221
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30393221 10 g 10g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30393221 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94009010G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid
CAS 621-54-5
Molecular Formula C9 H10 O3
Quantity 10 g
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCc1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Formula Weight 166.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.