Learn More
3-(3-hidroxifenil)-DL-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine is used as a food and feed additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(3-hidroxifenil)-DL-alanina se utiliza como aditivo alimentario y en piensos. También es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en 1M HCl.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
La 3-(3-hidroxifenil)-DL-alanina se utiliza como aditivo alimentario y en piensos. También es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en 1M HCl.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine |
Punto de fusión | 280°C to 285°C (decomposition) |
Color | Blanco a amarillo |
Beilstein | 2416853 |
Índice Merck | 14,9840 |
Información de solubilidad | Soluble in 1M HCl. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Polvo |