Learn More
3,3-Dimetilbutiraldehído, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089664
31.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2987-16-8
C6H12O
100.16
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimetilbutanal
CC(C)(C)CC=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2987-16-8
C6H12O
100.16
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimetilbutanal
CC(C)(C)CC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylbutyraldehyde
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 0.7980g/mL
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CHO
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.798
Información de solubilidad Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
Viscosidad 0.98 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.