Learn More
3,3-Dimetilbutiraldehído, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 257260050
Detalles adicionales : CAS : 2987-16-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1989 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
2987-16-8 | |
100.16 | |
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N | |
76335 | |
CC(C)(C)CC=O |
C6H12O | |
MFCD00042807 | |
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd | |
3,3-dimetilbutanal |
Especificaciones
3, 3-Dimethylbutyraldehyde | |
13°C | |
Frasco de vidrio | |
0.798 | |
104°C to 106°C | |
-24°C | |
2987-16-8 | |
(CH3)3CCH2CHO | |
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd | |
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-dimetilbutanal | |
76335 | |
Líquido |
0.7980g/mL | |
Authentic | |
1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm) | |
0.98 mPa.s (20°C) | |
Incolora | |
5g | |
C6H12O | |
MFCD00042807 | |
Solubility in water: 7.3g/L (20°C) | |
CC(C)(C)CC=O | |
100.16 | |
100.16 | |
≥94% |
Seguridad y manipulación
- 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.