Learn More
Cloruro de 3,3-dimetilacriloilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115506
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3350-78-5
C5H7ClO
118.56
MFCD00000730
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
102394
cloruro de 3-metilbut-2-enoilo
CC(C)=CC(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3350-78-5
C5H7ClO
118.56
MFCD00000730
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
102394
cloruro de 3-metilbut-2-enoilo
CC(C)=CC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylacryloyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 147.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCOCl
Índice de refracción 1.4750 to 1.4780
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 433
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.