Learn More
3,3-Dimetil-2-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11300338
Click to view available options
Cantidad:
10 g
5 x 10 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
464-07-3
C6H14O
102.177
MFCD00004522
DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolyl alcohol, 2-butanol, 3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl-3-butanol, tert-butyl methyl carbinol, 3,3-dimethylbutane-2-ol, 2-butanol, 3,3-dimethyl-, s, s-3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolone alcohol, 3,3-dimethyl 2-butanol
10045
3,3-dimetilbutan-2-ol
CC(C(C)(C)C)O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
464-07-3
C6H14O
102.177
MFCD00004522
DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolyl alcohol, 2-butanol, 3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl-3-butanol, tert-butyl methyl carbinol, 3,3-dimethylbutane-2-ol, 2-butanol, 3,3-dimethyl-, s, s-3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolone alcohol, 3,3-dimethyl 2-butanol
10045
3,3-dimetilbutan-2-ol
CC(C(C)(C)C)O
3,3-Dimethyl-2-butanol was used in conversion of ribose- and glucose-binding proteins into receptors for pinacolyl methyl phosphonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-2-butanol
Punto de fusión 5.3°C
Densidad 0.812g/mL
Punto de ebullición 119°C to 121°C
Temperatura de inflamación 28°C (84°F)
Índice de refracción 1.4150
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido