Learn More
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benciodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077648
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
887144-97-0
C10H10F3IO
330.09
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
16043572
3,3-dimetil-1-(trifluorometil)-1$l{3},2-benciodoxol
CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
887144-97-0
C10H10F3IO
330.09
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
16043572
3,3-dimetil-1-(trifluorometil)-1$l{3},2-benciodoxol
CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Punto de fusión 75.0°C to 79.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.09
Porcentaje de pureza 95%