Learn More
3,3-Dimetil-1,2-epoxibutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044528
33.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2245-30-9
C6H12O
100.161
MFCD00051590
HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
92174
2-terc-butiloxirano
CC(C)(C)C1CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2245-30-9
C6H12O
100.161
MFCD00051590
HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
92174
2-terc-butiloxirano
CC(C)(C)C1CO1
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane is used as pharm and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetil-1,2-epoxibutano se utiliza como fármaco e intermedio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Densidad 0.822
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.401
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102478
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 95%