Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobencidina, 99 %
Catalog Number p-100402
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
91-95-2
C12H14N4
214.27
MFCD00007725
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
7071
4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
91-95-2
C12H14N4
214.27
MFCD00007725
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
7071
4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Diaminobenzidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación >200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 340
Información de solubilidad Solubility in water: 0.55g/L in water (20°C); 25g/L in water (95°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.