Learn More
Alfa Aesar™ 3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55777.ME
Detalles adicionales : CAS : 53213-83-5 Peso : 0.00050kg
Cantidad. 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492128
  • 607.00€ / 500 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
53213-83-5
600.585
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
102600931
CCCCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCCCC.[I-]
C31H41IN2O2
MFCD00274413
3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
(2E)-3-heptyl-2-[(Z)-3-(3-heptyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzoxazole;iodide
Especificaciones
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide
Red
53213-83-5
MFCD00274413
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
(2E)-3-heptyl-2-[(Z)-3-(3-heptyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzoxazole;iodide
102600931
Solid
Light sensitive
500mg
C31H41IN2O2
3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
CCCCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCCCC.[I-]
600.585
600.58
97%
Videos
SDS Documentos