Learn More
3-[3-(clorometil)fenil]-1-metil-1H-pirazol, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.67 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |