missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(3-Bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'