Learn More
Duran™ Pieza 3.3 de tubo de vidrio de borosilicato
Manufactured from Borosilicate Glass. DURAN 3.3 Borosilicate Glass Tubing Parts are used with KA adapters.
Marca:  Duran™ 286339106
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931581
  • 211.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
10-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pieza de tubo KECK™ para adaptadores KA
  • Con junta de EPDM de 16 mm
Especificaciones
Especificaciones
azul claro.
Pieza de tubo
4mm hose connection
Vidrio borosilicatado Duran 3.3
1/paquete