Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado 3.3
Utilice los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 de fondo redondo Fisherbrand™ para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor es fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
Brand:  Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11317544
  • 41.90€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Add to basket
Description
Description
  • Disposable
  • Borosilicate glass
  • Excellent resistance to temperature changes
  • Autoclavable
Specifications
Specifications
Round bottom
150mm
100Pack
Tubo de ensayo
Videos