Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3,5-Dimethylphenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H56954.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492996
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1449133-72-5
287.10
WUOXZGCONLCUDT-UHFFFAOYSA-N
73996260
C15H15BFNO3
MFCD22682902
3-3,5-dimethylphenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Especificaciones
3-(3,5-Dimethylphenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
1449133-72-5
MFCD22682902
WUOXZGCONLCUDT-UHFFFAOYSA-N
73996260
Solid
1g
C15H15BFNO3
3-3,5-dimethylphenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
287.10
287.09
97%
Videos
SDS Documentos